Få mere at vide
Grant Instruments™ Multi Tube Digital Vortex
Artikelnummer. 17785019
Stiktype:
USA, EU, UK, AUS stik
Artikelnummer. 17785019
Brand: Grant Instruments™ MSV3500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Grant Instruments MSV-3500 er en alsidig multi-speed vortex mixer designet til blød eller intensiv blanding af reagenser i forskellige størrelser og typer plastikrør (0,2 til 50 ml).
  • Justerbar hastighedskontrol: 300 til 3500 rpm
  • 4 mm kredsløb
  • Indstillede og aktuelle værdier for tid og hastighed vises
  • Accelerationstid til maksimal hastighed: 15 sekunder
  • Hastighed og tid under mikroprocessorkontrol
  • LCD-displayet viser to linjer med værdier: de indstillede og faktiske værdier for hastighed og tid
MSV-3500 har fire udskiftelige platforme tilgængelige (platforme sælges separat eller fås som en del af et sæt (MSV-3500 4P):
  • SV-4/30 til 4 x 50 ml (30 mm) rør
  • SV-10/10 til 10 x 10 ml (12 mm) rør
  • SV-16/8 med 16/8/8 fatninger til 1,5/0,5/0,2 mL mikrorør
  • SV-8/15 til 8 x 15 ml (16 mm) rør
Applikationer:
  • Designet til drift i lifescience-laboratorier, der arbejder inden for biokemi, cello og molekylærbiologi.
  • Intensiv omrøring af bakterie- og gærceller, ekstraktion af metabolitter og enzymer fra celler og cellekulturer og forskellige DNA-operationer såsom deproteinisering af DNA/protein-komplekser og oprensning af lavmolekylære DNA/RNA-fragmenter i PCR-diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 4 mm
Bæreevne (metrisk) 0.2 kg
Hastighedsområde 300 til 3500 rpm
Spænding 12 V
Watt 12 W
Strømstyrke 1 A
Rørstørrelse 1.5, 0.5, 0.2, 10, 15, 50 mL
Rørkapacitet Op til 50 ml
Produkttype Multirør digital vortex
Stiktype USA, EU, UK, AUS stik
Dimensioner (L x B x H) 32 x 23 x 24 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 3 kg
Vægt (metrisk) 2.6 kg
Farve Hvid
Model- MSV-3500
Vise LCD, 2 x 16 skilte
Inkluderer Platforme medfølger ikke
Timer rækkevidde 0 til 60 min., Non-stop
Garanti og servicetilbud 2 år