Få mere at vide
Sampling Systems™ Multityv
Artikelnummer. p-7138841 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15829241
Brand: Sampling Systems™ 1290K1000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør det muligt at ændre prøvevolumenet hurtigt og nemt ved at ændre de aftagelige prøveceller. Sampling Systems™ Multi Thief er ideel til at tage flere bulkprøver fra fritflydende pulvere og granulat.
  • 316 rustfri stålkonstruktion
  • Variable prøvevolumener
  • Udvalg af sampler længder
  • Velegnet til fritflydende pulvere og granulat
  • Multilevel Powder Sampler med variable prøvevolumener
Note: Der kræves 3 indsatser. Indsatser medfølger ikke; sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Multilevel Pulver Sampler
Materiale Rustfrit stål (316L)
Diameter (metrisk) 40 mm
Længde (metrisk) 1000 mm