Få mere at vide
Sampling Systems™ Multityv
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 316 rustfri stålkonstruktion
- Variable prøvevolumener
- Udvalg af sampler længder
- Velegnet til fritflydende pulvere og granulat
- Multilevel Powder Sampler med variable prøvevolumener
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multilevel Pulver Sampler |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |
| Længde (metrisk) | 1500 mm |