Få mere at vide
Sampling Systems™ Multityv
Artikelnummer. 15829241 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
15829241 1000 mm Hver
15839241 1500 mm Hver
15849241 2000 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15829241 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 1290K1000
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør det muligt at ændre prøvevolumenet hurtigt og nemt ved at ændre de aftagelige prøveceller. Sampling Systems™ Multi Thief er ideel til at tage flere bulkprøver fra fritflydende pulvere og granulat.
  • 316 rustfri stålkonstruktion
  • Variable prøvevolumener
  • Udvalg af sampler længder
  • Velegnet til fritflydende pulvere og granulat
  • Multilevel Powder Sampler med variable prøvevolumener
Note: Der kræves 3 indsatser. Indsatser medfølger ikke; sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Multilevel Pulver Sampler
Materiale Rustfrit stål (316L)
Diameter (metrisk) 40 mm
Længde (metrisk) 1000 mm