Få mere at vide
Multi-State kulbrintestandard, hexan-tetratetracontane selv alkaner, højt niveau, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkterBeskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| n-dekan | 124-18-5 | 1000 μg/ml |
| n-Docosane | 629-97-0 | 1000 μg/ml |
| n-dodekan | 112-40-3 | 1000 μg/ml |
| n-dotetracontan | 7098-20-6 | 1000 μg/ml |
| n-Dotriacontane | 544-85-4 | 1000 μg/ml |
| n-Eicosane | 112-95-8 | 1000 μg/ml |
| n-hexacosan | 630-01-3 | 1000 μg/ml |
| n-hexadecan | 544-76-3 | 1000 μg/ml |
| n-hexan | 110-54-3 | 1000 μg/ml |
| n-hexatriacontane | 630-06-8 | 1000 μg/ml |
| n-Octacosan | 630-02-4 | 1000 μg/ml |
| n-Octadecane | 593-45-3 | 1000 μg/ml |
| n-oktan | 111-65-9 | 1000 μg/ml |
| n-Octatriacontane | 7194-85-6 | 1000 μg/ml |
| n-tetracontan | 4181-95-7 | 1000 μg/ml |
| n-tetracosan | 646-31-1 | 1000 μg/ml |
| n-tetradecan | 629-59-4 | 1000 μg/ml |
| n-tetratetracontan | 7098-22-8 | 1000 μg/ml |
| n-Tetratriacontane | 14167-59-0 | 1000 μg/ml |
| n-triacontan | 638-68-6 | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Multi-State Hydrocarbon Standard (High Level) |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certified Reference Material |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Cyclohexane:CS2 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Mængde | 1 ml |
Sikkerhed og håndtering
- ALK MIX (C6-C44)
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: cyclohexane, carbondisulphide, n-hexane
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug