Få mere at vide
Novus Biologicals™ Multi-Species Liver Tissue MicroArray (Normal)
Artikelnummer. 18656466 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
2 Slides
Artikelnummer. Mængde
18656466 2 Slides
1 options
Artikelnummer. 18656466 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP242040
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 Slides
Arter Multi-species
Til brug med (applikation) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin