Få mere at vide
Novus Biologicals™ Multi-Species Brain Tissue MicroArray (Normal)
Artikelnummer. 18667387 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
5 Slides
Artikelnummer. Mængde
18667387 5 Slides
1 options
Artikelnummer. 18667387 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP242039
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 Slides
Arter Multi-species
Til brug med (applikation) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin