Få mere at vide
Buerkle™ Multi-Sampler i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8002381
Længde (metrisk):
550 mm
850 mm
1500 mm
Inkluderer:
3 Samlingskamre
3 kamre
5 Samlingskamre
5 kamre
Materiale:
Rustfrit stål (V4A)
Rustfrit stål (V4A), PTFE
Størrelse:
1355 mm Indstiksdybde
430 mm Indstiksdybde
710 mm Indstiksdybde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10255182
Brand: Buerkle™ 53163055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Multi Sampler har flere lukkede kamre, til flerpunktsprøvetagning fra flere forudbestemte dybder. Zone Samplerne fås i tre forskellige længder, 55 cm (specielt velegnet til sække), 85 cm (til tønder, baljer, blandede beholdere) og 150 cm (til big bags, siloer, tanke).
  • Alle lag prøver kan indsamles fra alle lag af beholderen
  • Forskellige bulkgods kan indsamles med lanserne, fra det fineste pulver til store korn såsom majs eller nødder
  • Sikker og pålidelig prøveudtagning gøres endnu lettere med nyttigt specialtilbehør såsom tætningshylstre, Quali-Paper , rengøringsbørster, tømningsanordninger og tætningskontroller
  • aluminium, AISI 316L (1.4404) eller AISI 316L/PTFE
  • Version lavet af AISI 316L (1.4404)/PTFE med lav vægt på grund af PTFE prøvekamre.
  • Med farvekodesystem
  • 25 mmØ
  • Mindst mulig mellemrum mellem inder- og yderrør
  • Nem rengøring, aftagelig spids
  • Farvekodning (Multi og Uno sampler)
  • Ultrarene materialer
  • Fremragende forarbejdning, robust model
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multi Sampler
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer 3 kamre
Håndtag Type T-form
Kapacitet (metrisk) 14 mL
Størrelse 430 mm Indstiksdybde
Certificeringer/compliance DIN
Til brug med (applikation) Til flerpunktsprøvetagning fra flere forudbestemte prøveudtagningsdybder, fødevarer
Længde (metrisk) 550 mm