Få mere at vide
Buerkle™ Multi-Sampler i rustfrit stål
Længde (metrisk):
550 mm
850 mm
1500 mm
Inkluderer:
3 Samlingskamre
3 kamre
5 Samlingskamre
5 kamre
Materiale:
Rustfrit stål (V4A)
Rustfrit stål (V4A), PTFE
Størrelse:
1355 mm Indstiksdybde
430 mm Indstiksdybde
710 mm Indstiksdybde
Pakningsstørrelse:
Hver
Descrizione
- Alle lag prøver kan indsamles fra alle lag af beholderen
- Forskellige bulkgods kan indsamles med lanserne, fra det fineste pulver til store korn såsom majs eller nødder
- Sikker og pålidelig prøveudtagning gøres endnu lettere med nyttigt specialtilbehør såsom tætningshylstre, Quali-Paper , rengøringsbørster, tømningsanordninger og tætningskontroller
- aluminium, AISI 316L (1.4404) eller AISI 316L/PTFE
- Version lavet af AISI 316L (1.4404)/PTFE med lav vægt på grund af PTFE prøvekamre.
- Med farvekodesystem
- 25 mmØ
- Mindst mulig mellemrum mellem inder- og yderrør
- Nem rengøring, aftagelig spids
- Farvekodning (Multi og Uno sampler)
- Ultrarene materialer
- Fremragende forarbejdning, robust model
Specifica
Specifica
| Produkttype | Multi Sampler |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A), PTFE |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Inkluderer | 3 kamre |
| Håndtag Type | T-form |
| Kapacitet (metrisk) | 17 mL |
| Størrelse | 710 mm Indstiksdybde |
| Certificeringer/compliance | DIN |
| Til brug med (applikation) | Til flerpunktsprøvetagning fra flere forudbestemte prøveudtagningsdybder, fødevarer |
| Længde (metrisk) | 850 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto