Indeholder
Indeholder rørkarrusel med 15 pladser til 50 ml rør
- Digital mikroprocessorstyring
- Fem karruselmuligheder
- Justerbar hastighed giver en blid eller kraftig blanding
- Justerbart vinklet hoved tilbyder blandevinkler fra 95 til 180°
- Timer har både tid op og tid ned tæller tilstande
- Skærmen viser de sidst anvendte indstillinger, selv efter at strømmen er slukket.
- Fortsæt driften med den sidst indstillede hastighed og den resterende tid, når strømmen er genoprettet.
- Bredt område spænding: AC100-240V.
- Hørbar og visuel alarm: I tidsindstillet tilstand, når tiden når nul, lyder alarmen 5 gange, hvorefter tidsvinduet viser End “og“ flimrer hele tiden. Alarmen kan stoppes ved at trykke på en vilkårlig tast.
Tekniske data
Tekniske data
| Vippevinkel | 90 to 180° |
| Roterende vinkel | Karruselvinkel: 95° - 180° (Seks trin: 95° , 112° , 129° , 146° , 163° , 180º ) |
| Bæreevne (metrisk) | 5 kg |
| Hastighedsområde | 5 til 80 rpm |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Temperaturområde (metrisk) | Ambient |
| Holder | Rør, Kulturrør med trommekarrusel |
| Rørkapacitet | 50 mL |
| Produkttype | Rørkarrusel |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Vis mere |