Få mere at vide
Globe Scientific Multifunktions prøvebægre
Artikelnummer. 31923017 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0.25 mL
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
3 mL
4 mL
Mængde:
1000/Pk.
6000/Cs.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde
31923017 4 mL 1000/Pk.
31922311 3 mL 6000/Cs.
31922595 1.5 mL 1000/Pk.
31922833 0.5 mL 1000/Pk.
31922523 0.25 mL 1000/Pk.
31922801 2 mL 1000/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 31923017 Supplier Globe Scientific Supplier No. 110811
Forventet forsendelse: 27-11-2026
For laboratorieanalysatorer
  • Fås i forskellige størrelser og er designet til brug på de fleste populære instrumenter i branchen
  • Polystyren (PS) prøvekopper fremstillet efter de præcise specifikationer fra OEM'en
  • Giver fremragende optiske egenskaber
Specifications
Mængde 1000/Pk.
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Produkttype Prøve kop
Kapacitet (engelsk) 0,13 oz.
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) Til brug på de mest populære instrumenter i branchen
Til brug med (udstyr) Hitachi™ og mange andre laboratorieanalysatorer