Få mere at vide
Multiroir Controlec™ Multi-Purpose Plast Bakkevogn
Artikelnummer. 15538943
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
1100 x 520 x 950 mm
850 x 480 x 1000 mm
1100 x 520 x 1020 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15538943 850 x 480 x 1000 mm Hver
15588933 1100 x 520 x 950 mm Hver
15518943 1100 x 520 x 1020 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15538943 Leverandør Multiroir Controlec™ Leverandørnr. 65006
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Designet til at være let, let at håndtere og meget robust til intensiv brug. Multiroir Controlec™ Multi-Purpose Plastic Tray Trolley har uovertruffen belastningskapacitet, kvalitetshjul og ergonomiske håndtag for maksimal komfort og alsidighed i en række forskellige sektorer.
Multi-anvende plastikvogne er velegnede til et stort antal aktivitetssektorer, såsom laboratorier, industri, medicin, restauration osv. De uovertrufne tekniske funktioner omfatter:
  • Aluminiumsramme og kraftige polypropylenbakker
  • Grå eller sort
  • 2-bakke eller 3-bakke vogne
  • To bakkestørrelser: 850x480 mm eller 1100x520 mm
  • Uovertruffen bæreevne: 80 kg pr. bakke og 250 kg parvogn
  • 4 drejelige kuglelejehjul: Dia. 100 mm, 2 med bremser
  • Multibrugs plastvognen leveres adskilt let at —samle
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) hylde 80 kg
Produkttype Multifunktionsvogn
Farve Grå
Dimensioner (L x B x H) 850 x 480 x 1000 mm
Håndtag Materiale Aluminium
Højde (metrisk) 1000 mm
Længde (metrisk) 850 mm
Bæreevne (metrisk) 250 kg
Materiale Aluminium
Antal hjul 4
Antal hylder 3
Hyldemateriale Polypropylen
Vægt (metrisk) 14.9 kg
Hjultype Kugleleje, To med bremser
Bredde (metrisk) 480 mm