Få mere at vide
Shamrock™ Permanente tomme etiketter til flere formål
Artikelnummer. 11852641
Skift visning
Farve:
Laks
Sølv
Dimensioner (L x B):
38 x 50 mm
38 x 57 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11852641 Sølv 38 x 57 mm Pakke med 1000
11842641 Laks 38 x 50 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11852641 Leverandør Shamrock™ Leverandørnr. SSP81
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.00 DKK
    224.89 DKK / Pakke med 1000
    Spare 744.11 DKK
    76% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Disse permanente tomme etiketter tilbyder universel mærkningsevne med kuglepenne, blyanter og filtpenne for nem identifikation.
  • Modstandsdygtig over for vand, olie og syrer
  • Temperaturområde fra− 20° til+ 121 °C
  • Kan bruges i autoklaver, frysere, køleskabe og ovne
  • 1000 etiketter pr pakke
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv
Til brug med (applikation) Mærkning, mærkning
Mængde 1000/Pk.
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +121 °C
Dimensioner (L x B) 38 x 57 mm