Få mere at vide
OHAUS™ Multifunktionsklemmer
Artikelnummer. 15792249 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Kæbe type:
2-benet dobbeltjustering
3-benet dobbeltjustering
3-benet enkelt justering
Enkeltjustering med 2 ben
Længde (metrisk):
160 mm
168 mm
172 mm
216 mm
218 mm
229 mm
248 mm
273 mm
Materiale:
Forniklet
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Kæbe type Længde (metrisk) Materiale Pakningsstørrelse
15792249 Lille 3-benet enkelt justering 160 mm Forniklet Hver
15782249 Lille 3-benet dobbeltjustering 168 mm Forniklet Hver
15782399 Lille 3-benet dobbeltjustering 172 mm Rustfrit stål Hver
15772269 Større 2-benet dobbeltjustering 248 mm Rustfrit stål Hver
15772249 Medium 3-benet enkelt justering 218 mm Forniklet Hver
15752249 Medium 3-benet dobbeltjustering 229 mm Forniklet Hver
15742269 Medium 2-benet dobbeltjustering 229 mm Rustfrit stål Hver
15742249 Større 3-benet enkelt justering 248 mm Forniklet Hver
15732259 Medium 2-benet dobbeltjustering 229 mm Forniklet Hver
15722259 Medium Enkeltjustering med 2 ben 216 mm Forniklet Hver
15722249 Større 3-benet dobbeltjustering 273 mm Forniklet Hver
15712259 Større 2-benet dobbeltjustering 248 mm Forniklet Hver
15702259 Større Enkeltjustering med 2 ben 229 mm Forniklet Hver
15762399 Større 3-benet dobbeltjustering 273 mm Rustfrit stål Hver
15772399 Medium 3-benet dobbeltjustering 229 mm Rustfrit stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15792249 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30392205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00 DKK
    280.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 94.95 DKK
    25% Slukket
På lager
OHAUS™ Multi-Purpose Clamps er designet til sikkert at gribe og placere en række forskellige laboratorieglasvarer.
  • Forlængerarme med en 360° rotation tillader placering af apparatur i forskellige afstande fra laboratoriets ramme uden at kompromittere eksperimentets integritet
  • Drejelige og faste positionsklemmer holder apparatet i nærheden af laboratoriestellet eller stativet og har en indbygget integreret holder til fastgørelse til laboratoriestel eller -apparater
  • Fås som enkelt- eller dobbeltjustering i forniklet zink eller rustfrit stål
  • Skridsikre vinylærmer og glasfiberbetræk til temperaturer over 100 C (°inkluderet med alle 2- og 3-benede klemmer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Multifunktionsklemme
Materiale Forniklet
Inkluderer Skridsikre vinylærmer og glasfiberbetræk
Oversigt Klemme, multifunktion, CLM-MULTI3SZS
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (engelsk) 6.30 tommer.
Længde (engelsk) Arm 4.000 tommer.
Længde (metrisk) 160 mm
Længde (metrisk) arm 102 mm
Størrelse Lille
Størrelse (metrisk) greb 0 til 39 mm
Kæbe type 3-benet enkelt justering