Få mere at vide
OHAUS™ Multifunktionsklemmer
Artikelnummer. 15722249 Shop alle Ohaus produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Kæbe type:
2-benet dobbeltjustering
3-benet dobbeltjustering
3-benet enkelt justering
Enkeltjustering med 2 ben
Længde (metrisk):
160 mm
168 mm
172 mm
216 mm
218 mm
229 mm
248 mm
273 mm
Materiale:
Forniklet
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15722249
Brand: OHAUS™ 30392198
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Multi-Purpose Clamps er designet til sikkert at gribe og placere en række forskellige laboratorieglasvarer.
  • Forlængerarme med en 360° rotation tillader placering af apparatur i forskellige afstande fra laboratoriets ramme uden at kompromittere eksperimentets integritet
  • Drejelige og faste positionsklemmer holder apparatet i nærheden af laboratoriestellet eller stativet og har en indbygget integreret holder til fastgørelse til laboratoriestel eller -apparater
  • Fås som enkelt- eller dobbeltjustering i forniklet zink eller rustfrit stål
  • Skridsikre vinylærmer og glasfiberbetræk til temperaturer over 100 C (°inkluderet med alle 2- og 3-benede klemmer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Multifunktionsklemme
Materiale Forniklet
Inkluderer Skridsikre vinylærmer og glasfiberbetræk
Oversigt Klemme, Multifunktion, CLM-MULTI3DZL
Diameter (metrisk) 11 mm
Længde (engelsk) 10,75 tommer.
Længde (engelsk) Arm 5.000 tommer.
Længde (metrisk) 273 mm
Længde (metrisk) arm 127 mm
Størrelse Større
Størrelse (metrisk) greb 0 til 105 mm
Kæbe type 3-benet dobbeltjustering