Få mere at vide
ratiolab™ Multifunktionsbæger med hætter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
200 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
43 mm
64 mm
Højde (metrisk):
47 mm
82 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- Til prøveudtagning, transport og opbevaring af faste, halvfaste og flydende prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Rød |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 43 mm |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 500 bæger/pose |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Produkttype | Prøve kop |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 47 mm |