Få mere at vide
ratiolab™ Multifunktionsbæger med hætter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
200 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
43 mm
64 mm
Højde (metrisk):
47 mm
82 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- Til prøveudtagning, transport og opbevaring af faste, halvfaste og flydende prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Rød |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 64 mm |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 150 bægerglas/pose |
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Produkttype | Prøve kop |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 82 mm |