Få mere at vide
Medline Scientific™ Magnetiske omrørere med flere positioner
Model-:
MS-51M
MS-52M
MS-53M
Volumen:
10 positioner
15 stillinger
5 stillinger
Watt:
45 W
85 W
135 W
Bredde (metrisk):
130 mm
251 mm
378 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ergonomisk design, let, let at betjene og lav profil
- Gnistfri, lydløs og holdbar BLCD-motor
- Bred topplade
- To skridsikre silikone pladebetræk
- Skridsikre gummifødder
- Digital PID-feedback-kontrol for hvert enkelt punkt, separat
- Brugervenlig betjening og tidsindstillingstilstande, der tillader forskellige måder at omrøre i flere positioner for at imødekomme brugernes krav: enkelt punkt, multipel punkt, hel række, hel kolonne osv.
- Letlæselig VFD og intuitivt kontrolpanel
- Lyse og levende LED-positionsindikatorer
- Kemisk resistent 304 rustfrit stål topplade
- Designet til at beskytte interne komponenter mod utilsigtet spild
- Indbygget termisk nedlukning og strømbegrænsningsbeskyttelse
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 30 til 2000 o/min |
| Volumen | 15 stillinger |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 135 W |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
| Bredde (metrisk) | 378 mm |
| Elektriske krav | 100 til 240V, 50/60Hz, 135W |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Model- | MS-53M |
| Type | Multi-position omrører |