Få mere at vide
WTW™ Multi-parameter meter
Artikelnummer. 15205699
Skift visning
Måletilstande:
pH, ORP, Ledningsevne, Opløst ilt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måletilstande Pakningsstørrelse
15205699 pH, ORP, Ledningsevne, Opløst ilt Hver
1 options
Artikelnummer. 15205699 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 2FA310
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Ideel til måling af miljøanvendelser i grund- og overfladevandsmåling, akvakultur og spildevandsbehandlingsanlæg.
  • Automatisk/manuel kalibrering til Multi-Parameter Meter Model Multi 3320
  • Inkluderer IP 67 vandtæt, Mini USB-B interface, 4 x 1,5 V AA strømforsyning
  • Til brug ved måling af pH, ORP, ledningsevne og opløst ilt (elektrokemisk).
  • Miljøanvendelser inden for måling af grundvand og overfladevand, akvakultur, spildevandsrensningsanlæg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ISE) 0,000 til 999999 μmol/L
Batteritype AA
Kalibrering Automatisk/manuel
Kalibreringspunkter (pH) ±2.000 til 19.999
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, ORP, Ledningsevne, Opløst ilt
Rækkevidde (ledningsevne) 0,000 til 1000 mS/cm
Rækkevidde (mV) -2500 til 2500 mV
Område (pH) -2.000 til 19,999
Rækkevidde (saltholdighed) 0,0 til 70,0
Rækkevidde (TDS) 0 til 199,9 g/L
Til brug med (applikation) Måling af pH, ORP, ledningsevne og opløst oxygen (elektrokemikalie.) Miljøanvendelser i grund- og overfladevandsmåling, akvakultur, spildevandsrensningsanlæg.
Inkluderer IP 67 Vandtæt, Mini USB-B Interface, 4 x 1,5 V AA Strømforsyning
Indgange To
Hukommelse Op til 10 kalibreringsposter
Model- Multi 3320
Strømforsyning 1.5V
Produkttype Multi-parameter måler
Rækkevidde (ISE) 0,000 til 999999 μmol/l
TDS-faktorområde 0 til 199,9 g/L