Få mere at vide
Multi Ion anion IC standardløsning i H 2 O, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Multi Ion anion IC standardopløsning i H 2 O anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og ionkromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Multi Ion anion IC standard solution in H2O |
| Navn note | Br-, Cl-, F-, NO3-, PO4-3 og SO4-2 ved 100 μg/ml. Opbevares på køl |
| Fysisk form | Væske |
| MDL nummer | MFCD00144814 |
| Opløselighed | Blandet med vand |
| Mængde | 100 ml |