Få mere at vide
Multi Ion anion IC standardløsning i H{2}O, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486375
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 15486375
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041694.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Multi Ion anion IC standard solution in H2O
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00144813
Mængde 100 mL
Grad Specpure