Få mere at vide
Velp Scientifica™ MULTI-HS 6/15 digital varmepladeomrører med flere positioner
Artikelnummer. 16685442 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Antal stillinger:
6
15
Maks. Prøvebelastning:
250 ml/position
400 ml/position
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal stillinger Maks. Prøvebelastning
16685442 15 250 ml/position
16675442 6 400 ml/position
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16685442 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. F20500531
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-10-2026
En sikker og kompakt digital magnetomrører med flere positioner og opvarmning, som fås i 6 og 15 positioner. MULTI-HS har eksklusive funktioner som timer, sikkerhedslås og børsteløs motor, der garanterer maksimal funktion og sikkerhed.
  • Samtidig omrøring og opvarmning af 6 eller 15 positioner
  • Homogen temperatur op til 120°C for alle positioner
  • VELP-børsteløs motor sikrer lang levetid og garanterer konstant hastighed i alle positioner
  • SpeedServo™-teknologi holder hastigheden konstant, når viskositeten ændrer sig
  • CerAlTop™-plade sikrer nem rengøring og maksimal modstandsdygtighed
  • Advarsler om sikker varmeplade, når pladetemperaturen er over 50°C
  • Låsefunktionen forhindrer utilsigtede ændringer.
  • Designet til den længste levetid
  • Garanteret med 3 års garanti efter produktregistrering.
  • Velegnet til kontinuerligt arbejde
  • Nem at betjene digital grænseflade med ikoner
  • Den integrerede timer tillader programmering af uovervågede operationer
  • Et akustisk signal informerer dig, når nedtællingen er slut
  • Programmerbar automatisk reversering af omrøringsretningen
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt aluminiumslegering
Spænding 230 V
Sikkerhedsfunktioner Varmepladeadvarsler, låsefunktion, nem rengøring, maksimal modstandsdygtighed
Kropsmateriale Plast, metal
Elektriske krav Ja
Controller type Digital
Temperatur (metrisk) 50 °C til 120 °C
Frekvens 50/60 Hz
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rektangel
Maks. Prøvebelastning 250 ml/position
Stiktype EU/Storbritannien
Antal stillinger 15
Maks. Beholderstørrelse 0.25 L
Omrøringsområde 100 til 1.000 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 550 x 240 x 65 mm
Certificeringer/compliance CE-overensstemmelseserklæring
Vise Digital