Få mere at vide
Fisherbrand™ Multifunktions 3D-rotatorer
Artikelnummer. p-6714029 Shop alle Fisherbrand produkter
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Certificeringer/compliance:
CE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15514080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Fordybning af gummimåtte og seks rørsikringsbånd
Til kontinuerlig drift, tidsindstillet drift eller forskellige kombinationer for at sikre optimale blandingsforhold til enhver applikation
  • Rotationshastighed: 5 til 100 rpm for lange bølger
  • Rotation frem og tilbage: 0 °til 360° drejevinkel til lang og mellemlang bevægelse
  • Vibration: 0° til 5° drejevinkel, programmerbar i byger på 0 til 5 sekunder, til kortbølgebevægelse
  • Passer pænt ind i små arbejdsområder
  • Driftstemperaturområde på 5 til 40 °C tillader brug i køleskabe eller ikke-CO 2 inkubatorer
  • Kontinuerlig eller tidsindstillet drift med automatisk slukning
  • Skærmen viser de sidst anvendte indstillinger, selv efter at strømmen er slukket.
  • Fortsæt driften med den sidst indstillede hastighed og den resterende tid, når strømmen er genoprettet.
  • Hørbar og visuel alarm: I tidsindstillet tilstand, når tiden når nul, lyder alarmen 5 gange, hvorefter tidsvinduet viser End “og“ flimrer hele tiden. Alarmen kan stoppes ved at trykke på en vilkårlig tast.
Certificeringer
CE
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 23 mm
Roterende vinkel 0 til 360°
Bæreevne (metrisk) 1 kg
Hastighedsområde 5 til 100 rpm
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Bæreevne (engelsk) 2.2 lb.
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Længde (metrisk) platform 306 mm
Bredde (metrisk) platform 266 mm
Til brug med (applikation) Immunpræcipitationer, Affinitetsmatrix, Trypsinisering, Gel-straining og distinering, Antistoffarvning, Vask, Hybridiseringer, Southern blots, Western blots
Timer rækkevidde
  • Orbital/360° lodret/reciprok tilstand - 0 til 250 sek.
  • Vibrationstilstand - 0- 5 sek. (Vibration) med 0- 125 cyklusser
Garanti og servicetilbud 2 år