Få mere at vide
Fisher Chemical™ Multi-element standardopløsning i vand til ionkromatografi
Artikelnummer. 31034068 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
31034068 100 mL
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 31034068 Leverandør Fisher Chemical™ Leverandørnr. CM 8933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 DKK
    791.73 DKK / 100ml
    Spare 288.27 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Certificeret blanding af almindelige anioner, der bruges til at kalibrere IC-instrumenter og sikre nøjagtige, sporbare resultater.
  • 6 komponenter: 100 mg/L hver af fluorider (F-); Chlorier (Cl-); Bromider (Br-); Nitrater (NO3-); Fosfater (PO43-) ; Sulfater (SO42-).
  • Certificeret referencemateriale (CRM) i henhold til ISO 17025 og ISO 17034.
  • Kalibreringskurver: Multi-element CRM'er tillader samtidig kalibrering af flere ioner, hvilket sparer tid.
  • Kvalitetskontrol: Certificerede koncentrationer med dokumenteret usikkerhed sikrer sporbarhed og reproducerbarhed.
  • Overholdelse af regler: Påkrævet i miljø-, fødevare- og farmaceutisk testning, hvor ionkromatografi anvendes.
  • Bekvemmelighed: Færdige løsninger eliminerer behovet for manuelt at forberede og standardisere blandinger.
  • Hvert CRM leveres med et analysecertifikat, der inkluderer usikkerhedsberegninger.
  • Denne dokumentation er afgørende for revisioner, metodevalidering og bevis for pålideligheden af dine data.
Tekniske data
Mængde 100 mL