Få mere at vide
Multi-Element QC-7 Check Standard Solution, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323518
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11323518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039145.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Multi-Element QC-7 Check Standard Solution
Navn note Standard Solution
Fysisk form Væske
Molekylær formel 5% HNO3/tr· F?
Koncentration Matrix: 5% HNO3/tr. F-
MDL nummer MFCD00210654
FN nummer UN3264
Mængde 100 mL
Grad Specpure™