Få mere at vide
Multi-Element QC-21 Check Standard Solution, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Multi-Element QC-21 Check Standard Solution bruges som et certificeret referencemateriale eller kvalitetskontrolkontrolstandard for induktivt koblet plasmaoptisk emissionsspektroskopi (ICP-OES). Det bruges også i induktivt koblet plasmamassespektrometri (ICP-MS) og flamme- eller ovn-atomabsorptionsspektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Multi-Element QC-21 Check Standard Solution |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | Matrix: 5% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid |
| MDL nummer | MFCD00803610 |
| FN nummer | UN3264 |
| Opløselighed | Miscible with water |
| Mængde | 500 ml |
| Grad | Specpure |
Sikkerhed og håndtering
- Multi-Element QC-21 Check Standard Solution, Specpure
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Nitric acid, Tartaric acid, Hydrofluoricacid