Få mere at vide
Multi-Element QC-21 Check Standard Solution, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364038
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364038 100 ml 100ml
11490381 500 ml 500ml
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11364038
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041328.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Multi-Element QC-21 Check Standard Solution bruges som et certificeret referencemateriale eller kvalitetskontrolkontrolstandard for induktivt koblet plasmaoptisk emissionsspektroskopi (ICP-OES). Det bruges også i induktivt koblet plasmamassespektrometri (ICP-MS) og flamme- eller ovn-atomabsorptionsspektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Multi-Element QC-21 Check Standard Solution
Fysisk form Væske
Koncentration Matrix: 5% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid
MDL nummer MFCD00803610
FN nummer UN3264
Opløselighed Miscible with water
Mængde 100 ml
Grad Specpure