Få mere at vide
Multi-Element QC-19 Check Standard Solution, Specpure™
Artikelnummer. 11440221
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11440221
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039146.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Multi-Element QC-19 Check Standard Solution
Fysisk form Væske
Koncentration Matrix: 5% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid
MDL nummer MFCD00210655
FN nummer UN3264
Mængde 500 mL
Grad Specpure