Få mere at vide
Multi-Element QC-19 Check Standard Solution, Specpure™
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Multi-Element QC-19 Check Standard Solution |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | Matrix: 5% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid |
| MDL nummer | MFCD00210655 |
| FN nummer | UN3264 |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Specpure™ |