Få mere at vide
Multi-Element Plasma Standard Solution 4, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Multi-Element Plasma Standard Solution 4 |
| Fysisk form | Væske |
| MDL nummer | MFCD00212340 |
| FN nummer | UN3264 |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Specpure |