Få mere at vide
Multi-Element Organometallic Oil Standards 5 Element, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12742256 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
12742256 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 12742256
Brand: SPEX Certiprep AM5000Y
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ba5000 μg/g
Ca5000 μg/g
Mg5000 μg/g
P5000 μg/g
Zn5000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5 Element Metal Additive Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Analyt- eller komponentnavne Ba,Ca,Mg
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Element Ba, Ca, Mg
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Mængde 100 g
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug