Få mere at vide
Multi-Element Organometallic Oil Standards 23 Element, 500 μg/g; SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11440359 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
50 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
50g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11440359
missing translation for 'mfr': SPEX Certiprep S23500Z
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Includes
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ag500 μg/g
Al500 μg/g
B500 μg/g
Ba500 μg/g
Ca500 μg/g
Cd500 μg/g
Cr500 μg/g
Cu500 μg/g
Fe500 μg/g
K500 μg/g
Mg500 μg/g
Mn500 μg/g
Mo500 μg/g
Na500 μg/g
Ni500 μg/g
P500 μg/g
Pb500 μg/g
Sb500 μg/g
Si500 μg/g
Sn500 μg/g
Ti500 μg/g
V500 μg/g
Zn500 μg/g
Certifications
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Specifica
Kemisk navn eller materiale 23 Element Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Analyt- eller komponentnavne Al,Ba,B
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Element Al, Ba, B
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Mængde 50 g
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato