Få mere at vide
Sampling Systems™ Multi Dipper 2
Artikelnummer. p-7138856 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15829341
Brand: Sampling Systems™ 5045A1000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oprethold en lukket prøveopsamlingsflaske, indtil operatøren bruger kontrolkæden til at fjerne propperne. Sampling Systems™ Multi Dipper 2 er den ideelle løsning til at tage væskeprøver fra forskellige niveauer.
  • Prøveramme, kontrolkæder, stik og stikbøjler er konstrueret af rustfrit stål
  • Prøvetagningsflasken er konstrueret af High Density Polyethylene (HDPE)
  • Ideel løsning til at tage væskeprøver fra forskellige niveauer
  • Prøveopsamlingsflaskerne forbliver lukkede, indtil operatøren bruger kontrolkæden til at fjerne propperne
Tekniske data
Produkttype Dipper
Materiale Rustfrit stål (316L)
Inkluderer 3 HDPE prøveudtagningsflasker
Kapacitet (metrisk) 3 x 250 mL
Til brug med (applikation) Væskeprøvetagning
Længde (metrisk) 1000 mm