Få mere at vide
Sampling Systems™ Multi Dipper 2
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Prøveramme, kontrolkæder, stik og stikbøjler er konstrueret af rustfrit stål
- Prøvetagningsflasken er konstrueret af High Density Polyethylene (HDPE)
- Ideel løsning til at tage væskeprøver fra forskellige niveauer
- Prøveopsamlingsflaskerne forbliver lukkede, indtil operatøren bruger kontrolkæden til at fjerne propperne
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dipper |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Inkluderer | 3 HDPE prøveudtagningsflasker |
| Kapacitet (metrisk) | 3 x 250 mL |
| Til brug med (applikation) | Væskeprøvetagning |
| Længde (metrisk) | 1000 mm |