Få mere at vide
Invitrogen™ Multi-Copy Pichia Expression Kit
Artikelnummer. 17804890
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17804890 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17804890 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K175001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22690.00 DKK
    19513.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 3176.60 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Multi-Copy Pichia Expression Kit indeholder pPIC3.5K-, pPIC9K- og pAO815-vektorerne til produktion og udvælgelse af Pichia- stammer, der indeholder mere end én kopi af genet af interesse.
  • Multi-Copy Pichia Expression Kit indeholder pPIC3.5K-, pPIC9K- og pAO815-vektorerne til produktion og udvælgelse af Pichia- stammer, der indeholder mere end én kopi af genet af interesse
  • I mange tilfælde har øget kopiantal ført til øgede udtryksniveauer
  • Disse vektorer er også tilgængelige separat
pPIC9K og pPIC3.5K
  • pPIC9K- og pPIC3.5K-vektorerne bærer kanamycinresistensgenet, der bibringer resistens over for Geneticin™ Reagens i Pichi a
  • Spontan generering af multiple insertionshændelser kan identificeres ved resistens over for øgede niveauer af Geneticin™ Reagens
  • Pichia- transformanter selekteres på histidin-deficient medium og screenes for deres niveau af resistens over for Geneticin™ Reagens
  • Evnen til at vokse i høje koncentrationer af Geneticin™ indikerer, at flere kopier af kanamycinresistensgenet og genet af interesse er integreret i genomet
  • pPIC9K-vektoren styrer sekretion af udtrykte proteiner, mens proteiner udtrykt fra pPIC3.5K forbliver intracellulære.
pAO815
  • pAO815 er en Pichia- ekspressionsvektor designet til at klone flere kopier af et gen ind i en enkelt vektor
  • Vektoren indeholder et Bgl II-sted opstrøms for 5´AOX1 -gen og et unikt Ba mH I-sted nedstrøms for 3´AOX1- transskriptionstermineringssignal (TT).
  • Fire trin er nødvendige for at generere flere kopier af genet af interesse:
    • 1. Genet klones ind i det unikke Ec oRI-sted i vektoren.
    • 2. Konstruktionen fordøjes med Ba mH I og Bgl II for at frigive“ udtrykskassette” indeholdende AOX1- promotoren, genet af interesse og 3´AOX1 TT.
    • 3. Concatemerer af ekspressionskassetten genereres ved ligering in vitro .
    • 4. De multiple kopier indsættes tilbage i pAO815 vektoren og transformeres til Pichi a.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR), Gentamicin (GmR)
Bakterie- eller gærstamme KM71
Indhold og opbevaring Multi-Copy Pichia Expression Kit indeholder 20μ g hver af pPIC3.5K, pPIC9K og pAO815 vektorer, Pichia pastoris stammer GS115 (his 4), KM71 (arg4 his4 aox1::ARG 4), kontrolstamme GS115 Albumin, kontrolstamme GS115β -gal, Spheroplast Transformation Kit og 2μ g hver 5´AOX 1, 3´AOX 1, ogα -faktor sekventeringsprimere. pP1C9K-, pPIC3.5K- og pAO815-vektorerne er også tilgængelige separat.
Opbevar vektorer og primere ved -20 °C. Opbevar stammer ved stuetemperatur. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Celletype Gærceller
Format Sæt
Promotor AOX1
Arter P. pastoris
Vektor pPIC
Udtryksmekanisme Cellebaseret ekspression
Udtrykssystem Gær
Til brug med (applikation) Proteinekspression
Produkttype Ekspressionssæt
Protein tag Umærket
Mængde 1 sæt
Udvælgelsesagent (eukaryot) Ampicillin (AmpR), Gentamicin (GmR)