Få mere at vide
Heidolph™ Flerkanals pumpehoved
Artikelnummer. 10504932 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Model-:
C12
C4
C8
Holder:
12 små kassetter
4 små kassetter
8 mellemstore kassetter
Inkluderer:
4 ruller
8 ruller
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Holder Inkluderer Pakningsstørrelse
10504932 C12 12 små kassetter 8 ruller Hver
10448401 C4 4 små kassetter 8 ruller Hver
10504742 C8 8 mellemstore kassetter 4 ruller Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10504932 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5248122000
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Forøg din gennemstrømning ved at køre flere kassetter på et enkelt pumpedrev og pumpehovedsystem
  • Separat måling i flere beholdere med forskellige tilførselshastigheder i en enkelt operation ved at bruge forskellige slangedimensioner til at justere flowhastigheden
  • Spar tid - slangeskift udføres på få sekunder
  • Skift dine kassetter nemt, selv under drift– der er ingen begrænsninger
  • Kassettejusteringer og ændringer er enkle, bare klik på plads
  • Der er ikke behov for yderligere køb af et pumpedrev: opgrader dit enkeltkanals pumpedrev med kun én adapter til flerkanalsbrug, og vælg den hoved-/kassettekonfiguration, der matcher dine applikationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 12 små kassetter
Inkluderer 8 ruller
Model- C12
Type Pumpehoved