Beskrivelse
- Separat måling i flere beholdere med forskellige tilførselshastigheder i en enkelt operation ved at bruge forskellige slangedimensioner til at justere flowhastigheden
- Spar tid - slangeskift udføres på få sekunder
- Skift dine kassetter nemt, selv under drift– der er ingen begrænsninger
- Kassettejusteringer og ændringer er enkle, bare klik på plads
- Der er ikke behov for yderligere køb af et pumpedrev: opgrader dit enkeltkanals pumpedrev med kun én adapter til flerkanalsbrug, og vælg den hoved-/kassettekonfiguration, der matcher dine applikationsbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 8 mellemstore kassetter |
| Inkluderer | 4 ruller |
| Model- | C8 |
| Type | Pumpehoved |