Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ M Multi-Channel
Artikelnummer. p-7161873 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Antal kanaler:
8
12
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
1 til 20 μL
10 til 100μL
10 til 300 μL
20 til 200 μL
50 til 1200 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal kanaler Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
16328157 8 0,5 til 10 μL Hver
16338157 12 0,5 til 10 μL -
16348157 8 1 til 20 μL -
16358157 12 1 til 20 μL -
16368157 8 10 til 100μL -
16378157 12 10 til 100μL -
16388157 8 20 til 200 μL -
16398157 12 20 til 200 μL Hver
16308167 8 10 til 300 μL -
16318167 12 10 til 300 μL -
16328167 8 50 til 1200 μL -
16338167 12 50 til 1200 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16328157 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F81048
Læg i indkøbskurv
PIPETMAN™ M Multi-Channel er en Bluetooth™ -aktiveret elektronisk pipette, der tilbyder nøjagtighed og præcision i både standard- og gentagne pipetteringstilstande.
  • Tillader nøjagtig og præcis pipettering
  • Det motoriserede stempel giver mulighed for høj pipetteringsreproducerbarhed og nøjagtighed i alle tilstande
  • Tilknyttet TRACKMAN™ Forbundet og dens PipettePilot™ anvendelse, PIPETMAN™ M Connected reducerer risikoen for menneskelige fejl ved at overføre verificerbare pipetteringsparametre og kommandoer i pipetten
  • Øget funktionalitet
  • Den intuitive grænseflade har fem pipetteringstilstande til et stort antal applikationer: pipette, repetitive, mix, reverse og custom
  • Opret og overfør op til 10 brugerdefinerede protokoller fra PIPETMAN™ M Connected Software ind i din pipette
  • Bluetooth™ forbindelse muliggør kommunikation med TRACKMAN™ Forbundet og hjælper med at guide dig gennem din protokol og fortæller dig hvor, hvornår og hvor meget du skal pipettere med realtidsinteraktioner
  • Enkel og behagelig at bruge
  • Aspirer og dispenser med et enkelt klik på trykknappen og skub spidserne ud med lethed
  • Det lette og ergonomiske design ligger behageligt i din hånd for maksimal pipetteringskomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Universel
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipettespids, TRACKMAN™ Forbundet
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Model- P8x10M BT
Antal kanaler 8
Produktlinje Pipetman M
Programmerbarhed Ja
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Til brug med (udstyr) Pipette tips, TRACKMAN™ Forbundet
Mængde 1
garanti 1 år
Længde (engelsk) 15,75 tommer
Længde (metrisk) 32.4 cm
Bredde (engelsk) 5,9 tommer
Bredde (metrisk) 15 cm
Højde (engelsk) 2,16 tommer.
Højde (metrisk) 5.5 cm
Elektriske krav 3,7 V og 420 mAh (1,55 Wh)
Egnet til formålet Certificeret kvalitet