Få mere at vide
BRAND™ Multi-kanal mikropipette - 8 Transferpette™ pro, justerbar
Artikelnummer. 30696138 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 μl
50 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1250 μl
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30696138 50 μl
30696124 10 μl
30696102 100 μl
30696112 200 μl
30696126 300 μl
30696136 1250 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30696138 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 706906
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Slank multikanals mikropipette med justerbar fingerstøtte for ergonomisk brug, fleksible kalibreringsmuligheder og indbygget bordbeskyttelse for holdbarhed.
  • Dens slanke design og justerbare fingerstøtte sikrer, at pipetten sidder perfekt i hånden, hvilket gør den ergonomisk og behagelig at bruge, selv under lange pipetteringer
  • For at holde dig fleksibel hele tiden Transferpette™ har Pro to justeringsteknikker:
    • Nem kalibrering til permanent kalibrering uden værktøj
    • Brugerjustering for hurtig, reversibel tilpasning til skiftende forhold som temperatur, spidsform eller medieegenskaber
  • Pro er Transferpette™ lavet af materialer af høj kvalitet med indbygget bordbeskyttelse, hvilket gør den både robust og holdbar. Den er fuldt autoklaverbar (121 °C) og fås som enkelt- og flerkanals pipetter.
Begrænsninger ved brug:
  • Driftstemperaturen bør ligge mellem +15 °C og +40°°° °C. Andre temperaturer efter anmodning.
  • Damptryk op til 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa·s
  • For viskøse medier skal hastigheden justeres, hvis det er nødvendigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed < ±0,8 %
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipetspids 2 til 200 μl
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Model- Transferpette Fordel
Antal kanaler 8
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 50 μl
Inkluderer Ydelsescertifikat, 2 x TipBox fyldt med BRAND™ pipettespidser, hyldebeslag, reagensbeholder, installationsværktøj, silikonefedt, sæt tætningsringe
Inkrementer 0,05 μl
Præcision < 0.4% (CV)