Få mere at vide
Heidolph™ Multi-kanal kassette
Artikelnummer. p-7241857 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Flowhastighed:
0,005 til 37 ml/min.
0,24 til 27 ml/min.
1 til 364 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10668002
Brand: Heidolph™ 5249002200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med flerkanalspumper
  • Flowhastigheder varierer efter kassettestørrelse
  • Velegnet til rør med 0,9 eller 1,6 mm vægtykkelse (wt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 0,005 til 37 ml/min.
Til brug med Rør med 0,9 mm godstykkelse
Størrelse Lille
Type Kassette