Få mere at vide
Heidolph™ Multi-kanal kassette
Artikelnummer. 10668002 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,005 til 37 ml/min.
0,24 til 27 ml/min.
1 til 364 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
10668002 0,005 til 37 ml/min. Hver
10239461 0,24 til 27 ml/min. Hver
10117751 1 til 364 ml/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10668002 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5249002200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2255.00 DKK
    1783.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 471.04 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Til brug med flerkanalspumper
  • Flowhastigheder varierer efter kassettestørrelse
  • Velegnet til rør med 0,9 eller 1,6 mm vægtykkelse (wt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 0,005 til 37 ml/min.
Til brug med Rør med 0,9 mm godstykkelse
Størrelse Lille
Type Kassette