Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multicelle tilbehør til GENESYS™ 140/150/180 og BioMate™ 160 spektrofotometre
Artikelnummer. p-7138116 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
4-positions karruselbase
4-positionskarrusel med langvejscelleholdere
Holder:
Op til 4 10 mm banelængde celler
Op til 4 rektangulære celler med lang vejlængde (op til 50 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15871148
Brand: Thermo Scientific™ 840314700
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremskynd din analyse med højkapacitetsmålinger.
Få mest muligt ud af hver prøve. Tilbehør til Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis spektrofotometre er designet til at give dig mulighed for at arbejde smartere, ikke hårdere. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for at opfylde dine målkrav. Kabelfrit, snap-in design giver mulighed for nem udskiftning af tilbehør.
Fremskynd din analyse med højkapacitetsmålinger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatibilitet Kan rumme fire langvejs rektangulære celler op til 50 mm. Bemærk venligst: Ikke kompatibel med lavvolumenceller (< 3,5 ml) eller enhver anden type celleholder.
Type 4-positionskarrusel med langvejscelleholdere
Til brug med (udstyr) GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers
Holder Op til 4 rektangulære celler med lang vejlængde (op til 50 mm)