Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multicelle tilbehør til GENESYS™ 140/150/180 og BioMate™ 160 spektrofotometre
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Få mest muligt ud af hver prøve. Tilbehør til Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis spektrofotometre er designet til at gøre det muligt for dig at arbejde smartere, ikke hårdere. Vi tilbyder et bredt udvalg af muligheder for at opfylde dine målebehov. Kabelfri, klik-ind design muliggør nem udveksling af tilbehør.
Fremskynd din analyse med højkapacitetsmålinger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatibilitet | Kan rumme fire langvejs rektangulære celler op til 50 mm. Bemærk venligst: Ikke kompatibel med lavvolumenceller (< 3,5 ml) eller enhver anden type celleholder. |
| Type | Rektcelle 4-positioners karrusel |
| Til brug med (udstyr) | GENESYS G5 |
| Holder | 4 x 50 mm PL rektangulære celler |