Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multicelle tilbehør til GENESYS™ 140/150/180 og BioMate™ 160 spektrofotometre
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Få mest muligt ud af hver prøve. Tilbehør til Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis spektrofotometre er designet til at gøre det muligt for dig at arbejde smartere, ikke hårdere. Vi tilbyder et bredt udvalg af muligheder for at opfylde dine målebehov. Kabelfri, klik-ind design muliggør nem udveksling af tilbehør.
Fremskynd din analyse med højkapacitetsmålinger.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | 4-positions karruselbase |
| Til brug med (udstyr) | GENESYS G5 |
| Holder | 4 x 10 mm stilængdeceller |