Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multicelle tilbehør til GENESYS™ 140/150/180 og BioMate™ 160 spektrofotometre
Artikelnummer. 15846095 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
4-positions karruselbase
8-positioners karrusel
Rektcelle 4-positioners karrusel
Holder:
4 x 10 mm stilængdeceller
4 x 50 mm PL rektangulære celler
8 x 10 mm stilængdeceller
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Holder Pakningsstørrelse
15846095 8-positioners karrusel 8 x 10 mm stilængdeceller Hver
15871148 Rektcelle 4-positioners karrusel 4 x 50 mm PL rektangulære celler Hver
15856095 4-positions karruselbase 4 x 10 mm stilængdeceller Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15846095 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840303400
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Fremskynd din analyse med højkapacitetsmålinger.
Få mest muligt ud af hver prøve. Tilbehør til Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis spektrofotometre er designet til at gøre det muligt for dig at arbejde smartere, ikke hårdere. Vi tilbyder et bredt udvalg af muligheder for at opfylde dine målebehov. Kabelfri, klik-ind design muliggør nem udveksling af tilbehør.
Hurtiggør din analyse med højkapacitetsmålinger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatibilitet Kompatibel med kun celler med 10 mm stilængde. Kompatibel med 4,5 ml celler og semi-mikroceller med Windows ≥ 3mm bredde (≥ 1000 μl). Bemærk venligst: Ikke kompatibel med mikroceller (mindre end 1000 μl i volumen eller med GENESYS 30/40/50 spektrofotometre).
Type 8-positioners karrusel
Til brug med (udstyr) GENESYS G5
Holder 8 x 10 mm stilængdeceller