Få mere at vide
Multi-Cation Standard 1: Li+ @ 50; Na+ @ 200; Mg+2, NH4+ @ 250; Ca+2, K+ @ 500 μg/mL in dil. HNO3, VHG™
Beskrivelse
Multi-Cation Standard 1: Li+ @ 50; Na+ @ 200; Mg+2, NH4+ @ 250; Ca+2, K+ @ 500 μg/mL in dil. HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Ion/Sodium Ion/Ammonium/Magnesium Ion 2+/Calcium Ion 2+/Potassium Ion |
| CAS | 14798-03-9, 14127-61-8 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnavne | Lithium Ion/Sodium Ion/Ammonium/Magnesium Ion 2+/Calcium Ion 2+/Potassium Ion |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dilute HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Lithium Ion 50 μg/mL/Sodium Ion 200 μg/mL/Ammonium 250 μg/mL/Magnesium Ion 2+ 250 μg/mL/Calcium Ion 2+ 500 μg/mL/Potassium Ion 500 μg/mL |