Få mere at vide
Multi-kation Standard 1: Li+ @ 50; Na+ @ 200; Mg+2, NH4+ @ 250; Ca+2, K+ @ 500 μg/ml i dil. HNO3, VHG™
Beskrivelse
Multi-kation Standard 1: Li+ @ 50; Na+ @ 200; Mg+2, NH4+ @ 250; Ca+2, K+ @ 500 μg/ml i dil. HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium/Sodium/Ammonium/Magnesium/Calcium/Potassium |
| CAS | 7439-93-2, 7440-23-5, 14798-03-9, 7439-95-4, 7440-70-2, 9-7-7440 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnavne | Lithium/Sodium/Ammonium/Magnesium/Calcium/Potassium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dilute HNO3 |
| Mængde | 500 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Lithium 50 μg/mL /Sodium 200 μg/mL /Ammonium 250 μg/mL /Magnesium 250 μg/mL /Calcium 500 μg/mL /Potassium 500 μg/mL |