Få mere at vide
Multi-Anion Standard 8: Cl-, F-, NO3-, SO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Multi-Anion Standard 8: Cl-, F-, NO3-, SO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloride/Fluoride/Nitrate/Sulfate |
| CAS | 16887-00-6, 16984-48-8, 14797-55-8, 14808-79-8 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnavne | Chloride/Fluoride/Nitrate/Sulfate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Chloride 1000 μg/mL/Fluoride 1000 μg/mL/Nitrate 1000 μg/mL/Sulfate 1000 μg/mL |