Få mere at vide
Multi-Anion Standard 4: F- @ 100; Cl- @ 200; Br-, NO3-, SO4(-2) @ 400; PO4(-3) @ 600 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Multi-Anion Standard 4: F- @ 100; Cl- @ 200; Br-, NO3-, SO4(-2) @ 400; PO4(-3) @ 600 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoride/Chloride/Bromide/Nitrate/Sulfate/Phosphate |
| CAS | 16984-48-8, 16887-00-6, 24959-67-9, 14797-55-8, 14808-79-8, 14265-44-2 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluoride/Chloride/Bromide/Nitrate/Sulfate/Phosphate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Fluoride 100 μg/mL/Chloride 200 μg/mL/Bromide 400 μg/mL/Nitrate 400 μg/mL/Sulfate 400 μg/mL/Phosphate 600 μg/mL |