Få mere at vide
Multi-Anion Standard 1: F-, Cl-, Br-, NO3-, PO4(-3), SO4(-2) @ 100 μg/ml i H2O, VHG™
Beskrivelse
Multi-Anion Standard 1: F-, Cl-, Br-, NO3-, PO4(-3), SO4(-2) @ 100 μg/ml i H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromide/Chloride/Fluoride/Nitrate/Phosphate/Sulfate |
| CAS | 24959-67-9, 16887-00-6, 16984-48-8, 14797-55-8, 14265-44-2, 14808-79-8 |
| Metoder | Ionkromatografi |
| Analyt- eller komponentnavne | Bromide/Chloride/Fluoride/Nitrate/Phosphate/Sulfate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Vand |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Bromide 100 μg/mL/Chloride 100 μg/mL/Fluoride 100 μg/mL/Nitrate 100 μg/mL/Phosphate 100 μg/mL/Sulfate 100 μg/mL |